Kluczowe dokumenty
Z247499
Coors porcelain mortar
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66322
śr. zewn. × wys.
120 mm × 88 mm
pojemność
420 mL
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247499-1EA4061833578001
Z247499-8EA
Z247499-8X1EA
Z247537-8EA
Z247537-1EA4061833568873
Z247537-8X1EA