Z243663
Thermowell heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
Synonim(y):
Aparatura grzewcza, Płaszcz grzewczy
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materiały
steel
Właściwości
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 100 mL
dostępność
not available in EU
Parametry
0-550 °C temp. range
masa
1.5 lb
pobór energii
140 W
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z243663-1EA | 4061833292877 |