Key Documents
Z285552
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
115 V
Właściwości
CSA approved
for flask size 250 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100D TEM102
dostępność
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
zakres pomiaru temperatury
≤450 °C (internal operating)
Parametry
50-750 rpm speed
moc wyjściowa
180 watts
Opis ogólny
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)