BR37488
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 200 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37488
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)