Kluczowe dokumenty
BR37467
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 100 mL, joint: 14/23, glass stopper
Synonim(y):
Kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.01
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37467
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Do każdej kolby dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający jakość i zgodność z rygorystycznymi normami. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnego i dokładnego obchodzenia się z cieczami.
Cechy i korzyści
  • BRAND® BLAUBRAND® 100 mL volumetric flasks offer precise measurement of liquids with high accuracy even for partial volumes.
  • Computer-controlled systems guarantee the possible precision for fully automated production processes.
  • Individually calibrated for the best technical perfection.
  • USP volumetric instruments comply with the Class A error limits required by the United States Pharmacopeia.
  • Amber color protects light-sensitive materials.
  • The flask can be heated up to 250 °C in a drying cabinet or sterilizer without any permanent volume changes.
  • The use of specially developed high-quality printing inks ensures a long service life.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR37467-2EA4061831856156