Kluczowe dokumenty
Z326402
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37403
zakres pomiaru objętości
20 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1185 łączy w sobie precyzję i niezawodność, posiada kwadratowy korek z PP ułatwiający obsługę. Wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i skalibrowana na zawartość (TC, In), każda kolba jest oznaczona białą emalią o wysokim kontraście, zapewniającą wyraźny odczyt. Dostarczane z numerem partii i certyfikatem, kolby te zapewniają jakość i identyfikowalność, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku laboratoryjnego.
Inne uwagi
BR37403 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.