Z326178
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.