Kluczowe dokumenty
BR37241
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 10 mL, joint: 7/16, polypropylene stopper
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck7/16
joint: 7/16
Właściwości
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37241
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 klasy A z oznaczeniem DE-M jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Każda kolba miarowa jest dostarczana z numerem partii i certyfikatem partii zawartym w oryginalnym opakowaniu, co zapewnia gwarancję jakości i identyfikowalność. Ta niezawodna kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnej pracy analitycznej w każdym laboratorium.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR37241-2EA4061835294169