Key Documents
BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
Synonim(y):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PMP
polypropylene stopper
transparent
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36176
rozmiar
100 mL
Opis ogólny
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)