Kluczowe dokumenty
Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
sterylność
non-sterile
Właściwości
certificate
class A
closure type PP stopper
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.10 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)