Key Documents
DWK212162806
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (125 mL)
Synonim(y):
212162806
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212162806
pojemność kolby
(125 mL)
Opis ogólny
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)