Z326720
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Synonim(y):
Flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-neck
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
opis
calibrated to contain (TC, EX)
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.