BR37462
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 10 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37462
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 1185 Kolby miarowe o pojemności 10 ml zapewniają precyzyjne odmierzanie cieczy z dużą dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
- Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
- Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
- Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
- Bursztynowy kolor chroni materiały wrażliwe na światło.
- Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez trwałej zmiany objętości.
- Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości atramentów drukarskich zapewnia długą żywotność.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)