Z326399
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37402
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)