Z326992
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.08 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37438
zakres pomiaru objętości
5 mL, accuracy: 0.08 mL
pojemność
5 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.