Z326542
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
opis
calibrated to contain (TC, IN)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.