Z327034
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.