Z327050
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Protokoły
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.