Kluczowe dokumenty
Z327026
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37446
zakres pomiaru objętości
20 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR37446 (India)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.