Kluczowe dokumenty
PHR1649
Supelco
Omeprazole Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-TLENEK 4-METOKSY-2-[[(RS)-5(METOKSY-1H-BENZIMIDAZOL-2-YLO) SULFINYLO]METYLO]-3,5-DIMETYLOPIRYDYNY
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1478527
rodzina API
omeprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(Cc3[n+](cc(c(c3C)OC)C)[O-])c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Klucz InChI
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3696 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)