Kluczowe dokumenty
PHR1987
Supelco
Omeprazole Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-[(RS)-[(3,5-dimetylopirydyn-2-ylo)metylo]sulfinylo]-5-metoksy-1h-benzimidazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.39
Beilstein:
6573983
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
omeprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(Cc3ncc(cc3C)C)c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Klucz InChI
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Omeprazol Zanieczyszczenie B występuje jako zanieczyszczenie omeprazolu. Omeprazol jest pochodną benzimidazolu, który jest szeroko stosowany jako lek przeciwwrzodowy i przeciw innym chorobom związanym z kwasem.
Zastosowanie
Olmesartan medoksomil może być stosowany jako drugorzędowy wzorzec farmaceutyczny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu różnych technik analitycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB4099 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Extractive spectrophotometric determination of omeprazole in pharmaceutical preparations
Bhandage A, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 8(5), 544-549 (2009)
A validated normal phase HPLC method for simultaneous determination of drotaverine hydrochloride and omeprazole in pharmaceutical formulation
Topagi SK, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 3(1), 20-24 (2010)