Kluczowe dokumenty
PHR1585
Supelco
Esomeprazole Magnesium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Trihydrat magnezu 5-metoksy-2-{(S)-[(4-metoksy-3,5-dimetylo-2-pirydylo)metylo]sulfinylo} benzimidazolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36MgN6O6S2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.17
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001028
traceable to USP 1249789
rodzina API
omeprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mg+2].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C)c4[n-]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[n-]c2c(n1)cc(cc2)OC.O.O.O
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
Klucz InChI
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Esomeprazol Magnesium jest izomerem S omeprazolu i jest szeroko stosowany w leczeniu chorób związanych z nadkwaśnością. Jest pierwszym inhibitorem pompy protonowej z pojedynczym izomerem optycznym i okazał się lepszy od omeprazolu pod względem właściwości farmakokinetycznych i tłumienia kwasów.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Esomeprazol magnezu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki spektroskopii UV-Vis i techniki spektrofotometrycznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1677 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of analytical methods for Simultaneous estimation of domperidone and esomeprazole Magnesium in bulk and in pharmaceutical formulations Using UV-Visible spectroscopy
BPD, et al.
Development, 6(5), 1501-1508 (2014)
Spectrophotometric Determination of Esomeprazole Magnesium in Commercial Tablets Using 5?Sulfosalicylic Acid and N?Bromosuccinimide
Rahman N, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 55(3), 557-566 (2008)