Key Documents
PHR1593
Ganciclovir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ganciclovir, GNC, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001129
traceable to USP 1288306
rodzina API
ganciclovir
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Klucz InChI
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ganciclovir is a nucleoside analog which is utilized extensively for the remedy of cytomegalovirus infections. It is also found to be efficient in the treatment of cytomegalovirus in immunocompromised patients, particularly against acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and congenital immunodeficiency.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)