Kluczowe dokumenty
L070000
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
kolor
clear
Opis ogólny
Fast Deprotection Cap A contains tert-butylphenoxyacetyl aceticanhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, which ensures thedisplacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases doesnot occur.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahydrofurane / TAC2O 100/5 (v/w)
Inne uwagi
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L070000-2.5L4061837443510
L070000-6X450ML4061838216373