Kluczowe dokumenty
L070150
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap 2
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Synonim(y):
Fast Deprotection Cap A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
metody
DNA synthesis: suitable
kolor
clear
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Fast Deprotection Cap 2 is an acetonitrile-based liquid reagent. It has a composition of Acetonitrile / TAC2O 100/5 (v/w).
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / TAC2O 100/5 (v/w)
Inne uwagi
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in acetonitrile, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)