Key Documents
L032100
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.5 M
Synonim(y):
DCI activator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
58-64 g/L (DCI content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
clear
Opis ogólny
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions ofphosphoramidites during the extension step. The activator reacts with theamidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate thenforms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of thegrowing oligonucleotide chain.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dicycanoimidazole /Acetonitrile 6/100 (w/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2