Merck
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Synonim(y):
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
kolor
clear
ciąg SMILES
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L033000-4X2.5L4061838215840
L033000-1L4061837443282
L033000-C4061838025456