L050050
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonim(y):
Cap B
About This Item
Polecane produkty
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
przydatność
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatybilność
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L050050-1.25L | 4061838216083 |
L050050-500ML | 4061837443350 |