Kluczowe dokumenty
L023050
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
kompatybilność
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Uwaga dotycząca przygotowania
Toluene / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Inne uwagi
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in toluene removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Informacje prawne
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L023050-4X4L4061837443220
L023050-C
L023050-2.5L4061838215550
L023050-180L4061838215543
L023050-200L4061837443213
L023050-45L4061838215567
L023050-4X2.5L4061838215574