Kluczowe dokumenty
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
Kod UNSPSC:
41116004
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
28-32 g/L (TCA content, titration)
metody
DNA synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
temp. przechowywania
room temp
Uwaga dotycząca przygotowania
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Inne uwagi
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L020000-4X2.5L4061838215406
L020000-200L4061837443176
L020000-25L4061837443183
L020000-450ML4061838215383
L020000-45L4061838215390
L020000-4X4L4061838215413