Kluczowe dokumenty
L050030
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
przydatność
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatybilność
configured for ABI
Opis ogólny
Cap B solution contains tetrahydrofuran (THF), pyridine, and N-methylimidazole (NMI). It is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Inne uwagi
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)