Key Documents
L060080
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
Oxidizer
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Postać
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
metody
DNA synthesis: suitable
kolor
clear, brownish solution
tw
65—115 °C/1,013  hPa
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Opis ogólny
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor. The product configured for PerkinElmer and Polygen belongs to Expedite Formulation.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Informacje prawne
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)