Kluczowe dokumenty
L060020
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI 3900
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
kolor
clear, brownish solution
kompatybilność
configured for ABI 3900
Opis ogólny
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 3900 Formulation.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Informacje prawne
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)