Kluczowe dokumenty
L030000
ETT Activator
0.25 M
Synonim(y):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Polecane produkty
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
32-35 g/L (ETT content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
ciąg SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Klucz InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L030000-200L | 4061837443237 |
L030000-25L | 4061838079237 |
L030000-45L | 4061838215598 |
L030000-4X2L | 4061838215611 |
L030000-4X2.5L | 4061838215604 |
L030000-4X4L | 4061838215628 |
L030000-6X450ML | 4061838215635 |
L030000-C | 4061822549135 |