Kluczowe dokumenty
L040080
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
kolor
clear
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Opis ogólny
Cap A solution contains acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Działania biochem./fizjol.
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L040080-4L4061838215956
L040080-4X2L4061838215970
L040080-6X200ML4061838215987
L040080-2.5L4061838215949
L040080-45L4061837443305
L040080-4X2.5L4061838215963
L040080-6X450ML4061838215994