Kluczowe dokumenty
L031180
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade
Synonim(y):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
kompatybilność
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Klucz InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetronitrile / Activator 42 100 / 7 (v/w)
Inne uwagi
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Informacje prawne
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)