Merck
L030080
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
Synonim(y):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
32-35 g/L (ETT content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
kompatybilność
configured for ABI 3900
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
ciąg SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Klucz InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Inne uwagi
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)