Kluczowe dokumenty
L032030
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M, configured for ABI
Synonim(y):
DCI activator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
29-32 g/L (DCI content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
clear
kompatybilność
configured for ABI
Uwaga dotycząca przygotowania
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Inne uwagi
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)