Kluczowe dokumenty
118603
Sigma-Aldrich
Odczynnik zamykający do syntezy DNA
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v), Novabiochem®
Synonim(y):
Tetrahydrofuran/2,6-lutydyna/wodnik octowy 8/1/1 (v/v/v) 10729
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
temp. przejścia
flash point 4 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik zamykający
  • 118603.0450: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Mocowany bezpośrednio do urządzenia (wykończenie szyjki 28/405)
  • 118603.2500: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Mocowany bezpośrednio do instrumentu (wykończenie szyjki 38 mm)
  • 18603.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Wolnostojący od instrumentu (wykończenie szyjki 38 mm)
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)