Merck
G111060
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-dG(ib) amidite, Guanosine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H54N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.51
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Postać
powder or granules
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatybilność
configured for ABI
profil nukleozydowy
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
Klucz InChI
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1