Kluczowe dokumenty
L084000
Sigma-Aldrich
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
zanieczyszczenia
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
kompatybilność
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Dietyloamina jest drugorzędową aminą alifatyczną z obiema podstawnikami N jako grupami etylowymi. Jest to sprzężona zasada dietyloamoniowa.
Komponenty
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Informacje prawne
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)