Kluczowe dokumenty
H56800
2-Hydroxypyridine
97%
Synonim(y):
2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
bp
280-281 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Klucz InChI
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?