Kluczowe dokumenty
120618
4-Hydroxypyridine
95%
Synonim(y):
4-Pyridinol, 4-Pyridone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
bp
230-235 °C/12 mmHg (lit.)
mp
150-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C=CNC=C1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
Klucz InChI
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?