Kluczowe dokumenty
BI0152
Sigma-Aldrich
Roztwór aktywatora 0,25 M 5-(etylotio)-1H-tetrazolu w acetonitrylu
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
1H-tetrazole
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
ciśnienie pary
97 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
temp. przejścia
flash point 7.2 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
BI0152-0201 jest pakowany w 24/400 szklanych butelek
BI0152-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0152-0950 jest pakowany w szklane butelki 38/430
BI0152-1005 jest pakowany w szklane butelki GL45
BI0152-2500 jest pakowany w szklane butelki 38/430
BI0152-2505 jest pakowany w szklane butelki GL45
Odczynnik BI0152-P4000 jest pakowany w szklane butelki powlekane poliuretanem.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza 10729
Komentarz do analizy
Kolor (APHA): 10 max
Składnik: Acetonitryl Czystość (GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Postać: Przejrzysta ciecz
Woda (H2O): 30ppm max
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.2 °C - closed cup