Kluczowe dokumenty
AX0152
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, biotech. grade
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
Nazwa produktu
Acetonitrile, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
klasa czystości
anhydrous
biotech. grade
Poziom jakości
200
300
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
GC/GC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
bezwodny, Biotechnologia
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
WyglądKlarowna ciecz, wolna od cząstek stałychOznaczenie (GC)99,9% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu5 ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testWolna amina (jako dimetyloamina)1ppm maxWspółczynnik załamania światła (n 20/D)1.3434-1.3446Miareczkowalny kwas2.0µeq/g maxMiareczkowalna zasada0.6µeq/g maxAbsorpcja UV przy 200 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.60AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.08AU maxAbsorpcja UV przy 240 nm0.03AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.03AU maxAbsorpcja UV przy 270 nm0.02AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.01AU maxOdcięcie UV200nm maxWoda (H2O)10ppm max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2