Merck
Acetonitryl
Acetonitryl lub cyjanek metylu jest wysoce lotnym, aprotycznym, polarnym rozpuszczalnikiem organicznym. Acetonitryl jest stosowany w chemii analitycznej jako rozpuszczalnik lub faza ruchoma. Jest również wykorzystywany jako rozpuszczalnik w reakcjach organicznych, takich jak synteza wodoronadtlenków alkilowych poprzez utlenianie alkanu nadtlenkiem wodoru w obecności kompleksów żelaza.
Acetonitryl jest również stosowany w farmaceutykach do syntezy, oczyszczania i formulacji leków. Jest szczególnie przydatny w przypadku leków słabo rozpuszczalnych w wodzie lub innych popularnych rozpuszczalnikach.
Acetonitryl jako rozpuszczalnik w spektroskopii
Acetonitryl jest szeroko stosowany w różnych technikach spektroskopowych, w tym w podczerwieni (IR) i magnetycznym rezonansie jądrowym (NMR). Jest również stosowany jako rozpuszczalnik w spektroskopii ultrafioletowo-widocznej (UV-Vis), ze względu na swoją przezroczystość i stosunkowo niską absorpcję UV w porównaniu z wieloma innymi rozpuszczalnikami, co czyni go doskonałym wyborem do pomiarów UV-Vis.
Deuterowany acetonitryl (acetonitryl-d3): Acetonitryl-d3 wraz z trimetylosilanem lub bez niego jest stosowany jako rozpuszczalnik w spektroskopii w podczerwieni (IR) i NMR, a także jako wkład w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) -SPE (ekstrakcja do fazy stałej) -NMR.
Acetonitryl jako faza ruchoma w chromatografii
Ponieważ acetonitryl wykazuje niską lepkość, wysoką siłę elucji i kompatybilność z szerokim zakresem analitów, jest on wykorzystywany jako składnik fazy ruchomej w wielu technikach chromatograficznych, takich jak HPLC, chromatografia cieczowa-spektrometria masowa (LC-MS), ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC) oraz w chromatografii gazowej.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z acetonitrylem: Gradientowy acetonitryl lub roztwór acetonitrylu zawierający określone stężenie kwasu trifluorooctowego, kwasu mrówkowego, 2-propanolu lub mrówczanu amonu jest stosowany jako faza ruchoma w HPLC.
Acetonitryl jako wzorzec odniesienia
Acetonitryl jest stosowany jako farmaceutyczny pierwszorzędowy lub drugorzędowy wzorzec odniesienia w oznaczaniu alkoholu oraz jako rozpuszczalnik resztkowy.