Key Documents
Z549622
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiały
PTFE side-port stopcock
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)