Merck
PHR1165
Supelco
Naproxen sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1457403
rodzina API
naproxen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
informacje o genach
Opis ogólny
Naproksen sodowy (NS) jest solą sodową pochodnej kwasu propionowego i wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wykazuje skuteczność w stosowaniu jako indometacyna w leczeniu ostrych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i działa poprzez hamowanie aktywności obu enzymów cyklooksygenazy, COX-1 i COX-2 oraz dalsze blokowanie syntezy niektórych prostaglandyn. Jest podawany w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zaburzeń reumatoidalnych, ostrej dny moczanowej, łagodnego do umiarkowanego bólu, zapalenia ścięgien, zapalenia kaletki maziowej, bolesnego miesiączkowania, gorączki i migrenowego bólu głowy. Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Naproksen sodowy może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych i złożonych postaciach dawkowania za pomocą technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Cyclooxygenase (Prostaglandin H synthase 1 and 2) inhibitor.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7178 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of preoperative ibuprofen and naproxen sodium on orthodontic pain
Polat O, et al.
The Angle Orthodontist, 75(5), 791-796 (2005)
Simultaneous determination of naproxen sodium and acetaminophen in fixed-dose combinations formulations by first-order derivative spectroscopy: application to dissolution studies
Medina JR, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7(3), 183-188 (2015)
Rapid simultaneous determination of sumatriptan succinate and naproxen sodium in combined tablets by validated ultra performance liquid chromatographic method
Reddy YR, et al.
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques , 2(3), 1-6 (2011)
Validated HPTLC method for simultaneous quantitation of domperidone maleate and naproxen sodium in bulk drug and formulation
Pawar SM, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 5(3), 284-292 (2010)
Naproxen sodium, diflunisal, and placebo in the treatment of chronic back pain.
Berry H, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, 41(2), 129-132 (1982)