Kluczowe dokumenty
07506
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
rodzina API
naproxen
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Klucz InChI
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?