Merck
PHR2517
Supelco
Naproxen Related Compound K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]hydroxyethane, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1457414
rodzina API
naproxen
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
Klucz InChI
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)